주요 문서
AXYPCR0208X
PCR strip tubes
amber for optically sensitive samples, thin wall, 8 per strip, size 0.2 mL, pkg of 10x125strips/cs
동의어(들):
centrifuge tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제조업체/상표
Axygen Inc PCR-0208-X
Corning
포장
pkg of 10x125strips/cs
크기
0.2 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)