주요 문서
AXYHSFAS300L
Sealing film roll, pierceable, aluminum
W × L 115 mm × 500 m
동의어(들):
sealing mat
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩3,085,093
₩3,085,093
예상 입고일2025년 7월 04일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩3,085,093
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
NACRES:
NB.35
₩3,085,093
예상 입고일2025년 7월 04일세부사항
material
aluminum
무균
non-sterile
특징
piercable
제조업체/상표
Axygen Inc
Corning
너비 × 길이
115 mm × 500 m
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)