AXYFXF384LRS
MAXYMum Recovery® pipette filter tips for Beckman® FX Robotics System
racked, capacity 30 μL, pkg of 5x3840tips/cs, clear, sterile
동의어(들):
pipet tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩11,614,239
₩11,614,239
예상 입고일2025년 7월 03일세부사항
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩11,614,239
About This Item
UNSPSC 코드:
41121601
NACRES:
NB.02
₩11,614,239
예상 입고일2025년 7월 03일세부사항
무균
sterile
제조업체/상표
Axygen Inc FXF-384-L-R-S
Corning
포장
pkg of 5x3840tips/cs
용량
30 μL
용적
30 μL
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.