주요 문서
AV35724
Sigma-Aldrich
Anti-TRIP13 (AB1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
동의어(들):
Anti-Thyroid hormone receptor interactor 13
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩403,869
₩403,869
예상 입고일2025년 8월 06일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩403,869
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩403,869
예상 입고일2025년 8월 06일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
49 kDa
종 반응성
horse, human, rabbit, bovine, guinea pig
농도
0.5 mg - 1 mg/mL
기술
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TRIP13(9319)
면역원
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human TRIP13
생화학적/생리학적 작용
TRIP13 protein is a hormone-dependent transcription factor. It interacts with the ligand-binding domain of thyroid hormone receptors.
서열
Synthetic peptide located within the following region: KDSQPIDLSACTVALHIFQLNEDGPSSENLEEETENIIAANHWVLPAAEF
물리적 형태
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
J W Lee et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 9(2), 243-254 (1995-02-01)
The thyroid hormone (T3) receptors (TRs) are hormone-dependent transcription factors that regulate expression of a variety of specific target genes. To help elucidate the mechanisms that underlie this transcriptional regulation and other potential TR activities, we used the yeast interaction