주요 문서
APREST95244
Sigma-Aldrich
PrEST Antigen RGS1
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
동의어(들):
1R20, BL34, IER1, IR20
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
재조합
expressed in E. coli
제품 라인
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
분석
>80% (SDS-PAGE)
형태
buffered aqueous solution
분자량
predicted mol wt 23 kDa
정제법
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
농도
≥0.5 mg/mL
서열 기록
RSMIPHLESGMKSSKSKDVLSAAEVMQWSQSLEKLLANQTGQNVFGSFLKS
Ensembl | 인체 수납 번호
UniProt 수납 번호
일반 설명
N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G)
애플리케이션
Suitable as a blocking agent and positive assay control using corresponding antibodies.
결합
Corresponding Antibodies HPA074572
물리적 형태
Solution in 1 M urea-PBS, pH 7.4
저장 및 안정성
Store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
기타 정보
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
법적 정보
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable