주요 문서
APREST89685
Sigma-Aldrich
PrEST Antigen TSR1
Prestige Antigens Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
동의어(들):
FLJ10534
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
재조합
expressed in E. coli
분석
>80% (SDS-PAGE)
양식
buffered aqueous solution
분자량
predicted mol wt 34 kDa
정제법
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
농도
≥0.5 mg/mL
면역원 서열
TILFLLDPLEGWDSTGDYCLSCLFAQGLPTYTLAVQGISGLPLKKQIDTRKKLSKAVEKRFPHDKLLLLDTQQEAGMLLRQLANQKQQHLAFRDRRAYLFAHAVDFVPSEENNLVGTLKISGYVRGQTLNVNRLLHIVGYGDFQM
Ensembl | 인체 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... TSR1(55720)
일반 설명
Recombinant protein fragment of Human TSR1 with N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G) fusion tag.    
애플리케이션
Blocking agent and positive assay control using corresponding antibodies.
결합
Corresponding Antibody HPA053087.
물리적 형태
Solution in phosphate-buffered saline and 1M Urea, pH 7.4
제조 메모
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
법적 정보
Prestige Antigens is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)