AMAB91488
Monoclonal Anti-PAX8 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL7834, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
크기 선택
₩711,820
크기 선택
About This Item
₩711,820
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
CL7834, monoclonal
제품 라인
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
양식
buffered aqueous glycerol solution
종 반응성
human
기술
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
동형
IgG1
Ensembl | 인체 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PAX8(7849)
면역원
Sequence
ERQHYPEAYASPSHTKGEQ
애플리케이션
특징 및 장점
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터