AMAB91224
Monoclonal Anti-TP63 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL3748, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
동의어(들):
Anti-EEC3, Anti-KET, Anti-NBP, Anti-OFC8, Anti-SHFM4, Anti-TP53CP, Anti-TP53L, Anti-TP73L, Anti-p51, Anti-p53CP, Anti-p63, Anti-p73H, Anti-p73L
크기 선택
₩690,911
크기 선택
About This Item
₩690,911
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
CL3748, monoclonal
제품 라인
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
양식
buffered aqueous glycerol solution
종 반응성
human
기술
immunoblotting: 1 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000- 1:2500
동형
IgG1
면역원 서열
CACPGRDRKADEDSIRKQQVSDSTKNGDAFRQNTHGIQMTSIKKRRSPDDELLYLPVRGRETYEMLLKIKESLELMQYLPQHTIETYRQQQQQQHQ
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TP63(8626)
관련 카테고리
면역원
애플리케이션
특징 및 장점
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
결합
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
Stem cell markers, including embryonic stem cell, pluripotency, transcription factors, induced PSCs, germ cells, ectoderm, and endoderm markers.