주요 문서
ADF356307-EP
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 7 - 15 mL round-bottom tube and blood collection tube, large rotor bore, pack of 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
제품 ADF356307-EP은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
Holds 7 - 15 mL tubes
holds 1 x 7 - 15 mL round-bottom tube and blood collection tube
포장
pack of 2
제조업체/상표
Eppendorf® 022654524 (NA)
파라미터
7,005 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
직경
16 mm
호환성
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)