주요 문서
ADAPA43889-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 8 x 9 mL round-bottom tubes, for 90 mL rectangular bucket, pack of 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
제품 ADAPA43889-EP은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
round bottom
특징
holds 8 x 9 mL round-bottom tubes
포장
pack of 2
제조업체/상표
Eppendorf® 022639340 (NA)
파라미터
2,750 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
직경
14.5 mm
호환성
for use with 90 mL rectangular bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Adapter for use with 90 mL rectangular buckets in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 8 x 9 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)