주요 문서
ADAPA438100-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 1 x 100 mL round-bottom tube, pack of 2 ea, for use with 100 mL round bucket
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
제품 ADAPA438100-EP은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
round bottom
특징
for use with cap
holds 1 x 100 mL round-bottom tube
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022639161 (NA)
파라미터
2,900 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
높이
106 mm
직경
38 mm
호환성
for use with 100 mL round bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Two adapters, each for one round-bottom tube 85/100 mL, diameter 38 mm  × length 106 mm. Fits round 100 mL buckets in Eppendorf rotor A-4-38.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)