주요 문서
A9929
Sigma-Aldrich
Allatostatin I
≥95% (HPLC)
동의어(들):
Ala-Pro-Ser-Gly-Ala-Gln-Arg-Leu-Tyr-Gly-Phe-Gly-Leu-NH2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C61H94N18O16
CAS Number:
Molecular Weight:
1335.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥95% (HPLC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@H](C)N)C(N)=O
생화학적/생리학적 작용
Inhibitor of juvenile hormone synthesis in insects.
기타 정보
Sequence highly conserved within the six C-terminal amino acids.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
  • 시험 성적서(COA)
    샘플 COA가 필요하신가요?
    이는 샘플 분석 증명서(COA)이며 이 특정 제품의 최근 제조된 로트를 대표하지 않습니다.