크기 선택
₩563,122
크기 선택
About This Item
₩563,122
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (organic)
분석
≥98%
양식
powder
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CC1CCN=C(N)S1
InChI
1S/C5H10N2S.ClH/c1-4-2-3-7-5(6)8-4;/h4H,2-3H2,1H3,(H2,6,7);1H
InChI key
HVJCRMIQAMEJNM-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... FPGS(2356)
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)