문서
A9401
Sigma-Aldrich
Aflatoxin M2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H14O7
CAS Number:
Molecular Weight:
330.29
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1cc2OC3OCCC3(O)c2c4OC(=O)C5=C(CCC5=O)c14
생화학적/생리학적 작용
Hepatocarcinogen.
경고
Possibly carcinogenic.