생물학적 소스
bovine
Quality Level
무균
aseptically filled
분석
28-32% protein basis (biuret)
양식
solution
정제법
cold ethanol fractionation
미포함
stabilizer or preservative
기원
USA origin
농도
28-32% protein (biuret)
30% in saline
free fatty acid content
≤0.01%
기술
ELISA: suitable
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
불순물
≤0.01% free fatty acid
UniProt 수납 번호
외래 활성
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
저장 온도
2-8°C
유전자 정보
bovine ... ALB(280717)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
제조 메모
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)