주요 문서
A8598
Sigma-Aldrich
Ancitabine hydrochloride
동의어(들):
2,2′-Anhydro-(1-β-D-arabinofuranosyl)cytosine hydrochloride, Cyclo-C, Cyclocytidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩161,081
₩161,081
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩161,081
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H11N3O4 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
261.66
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩161,081
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
양식
powder
SMILES string
Cl[H].OC[C@H]1[C@H](O)O[C@@H]2[C@H]1OC3=NC(=N)C=C[N@@H]23
InChI
1S/C9H11N3O4.ClH/c10-5-1-2-12-8-7(16-9(12)11-5)6(14)4(3-13)15-8;/h1-2,4,6-8,10,13-14H,3H2;1H/t4-,6-,7+,8-;/m1./s1
InChI key
KZOWNALBTMILAP-JBMRGDGGSA-N
애플리케이션
Ancitabine hydrochloride is an antineoplastic agent for the treatment of lymphatic leukemia and sinus acceleration.
생화학적/생리학적 작용
Antineoplastic
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tyramine-like effect of cyclocytidine (2,2'-anhydro-1-β-arabinofuranosylcytosine hydrochloride), an antineoplastic agent
Oguro, K., Hashimoto, K.
The Journal of Experimental Medicine, 124, 83-90 (1978)
M Hewish et al.
British journal of cancer, 108(4), 983-992 (2013-01-31)
DNA mismatch repair deficiency is present in a significant proportion of a number of solid tumours and is associated with distinct clinical behaviour. To identify the therapeutic agents that might show selectivity for mismatch repair-deficient tumour cells, we screened a