주요 문서
A7772
Sigma-Aldrich
S-(5′-Adenosyl)-L-cysteine
>98% (TLC), suitable for ligand binding assays
동의어(들):
S-(5′-deoxyadenosin-5′-yl)-L-cysteine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩372,607
100 MG
₩1,153,040
₩372,607
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩372,607
100 MG
₩1,153,040
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H18N6O5S
CAS Number:
Molecular Weight:
370.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
₩372,607
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품명
S-(5′-Adenosyl)-L-cysteine,
분석
>98% (TLC)
Quality Level
양식
powder
기술
ligand binding assay: suitable
저장 온도
−20°C
SMILES string
NC(CSCC1OC(C(O)C1O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)=O
InChI
1S/C13H18N6O5S/c14-5(13(22)23)1-25-2-6-8(20)9(21)12(24-6)19-4-18-7-10(15)16-3-17-11(7)19/h3-6,8-9,12,20-21H,1-2,14H2,(H,22,23)(H2,15,16,17)
InChI key
RVFHZLGRQFCOKV-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
S-adenosyl-L-cysteine, an analogue of S-adenosyl-L-homocysteine (L-AdoHcy), is used in the cyrstallizaton of methytransferases such as XMT and DXMT N-methyltransferases.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)