주요 문서
A7375
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-3,5-diiodo-L-tyrosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H11I2NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
475.02
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)(NC(C)=O)C(O)=O
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)