분석
≥98% (HPLC)
형태
powder
저장 조건
desiccated
색상
white
solubility
H2O: ≥2 mg/mL
주관자
Eli Lilly
저장 온도
room temp
SMILES string
O.N[C@]1(CN[C@H](C1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O4.H2O/c7-6(5(11)12)1-3(4(9)10)8-2-6;/h3,8H,1-2,7H2,(H,9,10)(H,11,12);1H2/t3-,6-;/m1./s1
InChI key
XAIFFDPAANKDRF-VIKFZCHMSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
샘플 COA가 필요하신가요?
이는 샘플 분석 증명서(COA)이며 이 특정 제품의 최근 제조된 로트를 대표하지 않습니다.