주요 문서
A7295
Sigma-Aldrich
9-Aminoacridine
동의어(들):
Aminacrine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H10N2
CAS Number:
Molecular Weight:
194.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
solubility
ethanol: soluble, hazy
SMILES string
Nc1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C13H10N2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H2,14,15)
InChI key
XJGFWWJLMVZSIG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)