주요 문서
8.18362
Sigma-Aldrich
9-Aminoacridine
for synthesis
동의어(들):
9-Aminoacridine, 9-Acridinylamine, Aminacrine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩84,651
₩84,651
예상 입고일2025년 4월 04일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩84,651
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H10N2
CAS Number:
Molecular Weight:
194.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
201-995-6
NACRES:
NA.22
₩84,651
예상 입고일2025년 4월 04일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
양식
powder
mp
231-235 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Nc1c2c(nc3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C13H10N2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H2,14,15)
InChI key
XJGFWWJLMVZSIG-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 232 °C
Melting range (upper value): ≤ 238 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable