A7275
L-2-Aminoadipic acid
≥98% (TLC), powder, glutamine synthetase inhibitor
동의어(들):
(S)-2-Aminohexanedioic acid, L-Homoglutamic acid, Aad
크기 선택
About This Item
추천 제품
제품명
L-2-Aminoadipic acid, ≥98% (TLC)
분석
≥98% (TLC)
양식
powder
mp
203-205 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N[C@@H](CCCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1
InChI key
OYIFNHCXNCRBQI-BYPYZUCNSA-N
유전자 정보
human ... GLUL(2752) , LGSN(51557)
rat ... Grm1(24414) , Grm2(24415) , Grm4(24417) , Grm5(24418) , Grm6(24419)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable