제품명
Aflatoxin B1−BSA Conjugate from Aspergillus flavus,
양식
powder
Quality Level
라벨링 범위
8-12 mol Aflatoxin B1 per mol BSA
저장 온도
2-8°C
일반 설명
애플리케이션
경고
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)