주요 문서
A6470
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-Ile-Glu-Pro-Asp-p-nitroanilide
≥97% (HPLC), powder
동의어(들):
Ac-IEPD-pNA
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩700,350
₩700,350
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩700,350
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H38N6O11
CAS Number:
Molecular Weight:
634.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩700,350
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
solubility
DMSO: soluble
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C28H38N6O11/c1-4-15(2)24(29-16(3)35)27(42)31-19(11-12-22(36)37)28(43)33-13-5-6-21(33)26(41)32-20(14-23(38)39)25(40)30-17-7-9-18(10-8-17)34(44)45/h7-10,15,19-21,24H,4-6,11-14H2,1-3H3,(H,29,35)(H,30,40)(H,31,42)(H,32,41)(H,36,37)(H,38,39)/t15-,19-,20-,21-,24-/m0/s1
InChI key
YXEIIOVAGGAMCZ-NYMCBPKFSA-N
Amino Acid Sequence
NAc-Ile-Glu-Pro-Asp-pNA
기질
Chromogenic substrate for caspase 8 and granzyme B.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Patrick Ho et al.
ACS synthetic biology, 6(8), 1484-1495 (2017-05-17)
Targeted therapies promise to increase the safety and efficacy of treatments against diseases ranging from cancer to viral infections. However, the vast majority of targeted therapeutics relies on the recognition of extracellular biomarkers, which are rarely restricted to diseased cells