주요 문서
A5414
Sigma-Aldrich
L-Alanine 4-methoxy-β-naphthylamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩544,852
₩544,852
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩544,852
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H16N2O2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
280.75
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
₩544,852
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl.COc1cc(NC(=O)[C@H](C)N)cc2ccccc12
InChI
1S/C14H16N2O2.ClH/c1-9(15)14(17)16-11-7-10-5-3-4-6-12(10)13(8-11)18-2;/h3-9H,15H2,1-2H3,(H,16,17);1H/t9-;/m0./s1
InChI key
ZEKFPQBOUDNNNH-FVGYRXGTSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
기질
Fluorogenic substrate for aminopeptidase M
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)