A5285
Adenosine 5′-diphosphate monopotassium salt dihydrate
bacterial, ≥95%, powder
동의어(들):
Adenosine 5′-Diphosphate Potassium Salt, ADP
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
bacterial
분석
≥95%
양식
powder
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OP(OC[C@H]([C@@H](O)[C@H]1O)O[C@H]1N2C3=C(N=C2)C(N)=NC=N3)(O)=O)(O)=O.[K+]
InChI
1S/C10H15N5O10P2.K/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
InChI key
ZNCWUOPIJTUALR-MCDZGGTQSA-M
유전자 정보
human ... HSP90AA1(3320) , P2RY1(5028)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- in titration to determine complex I-supported respiration in permeabilized muscle fibers[3]
- in titrations to determine ADP-stimulated respiratory kinetics[4]
- in the preparation of ADP solution for measuring mitochondrial respiration[5]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)