분석
≥99% (HPLC)
양식
powder
색상
white
solubility
H2O: 0.7 mg/mL
1 M HCl: 50 mg/mL
DMSO: 7 mg/mL
ε (흡광계수)
11.8 at 256 nm at 1 mM
항생제 활성 스펙트럼
viruses
동작 모드
DNA synthesis | interferes
주관자
GlaxoSmithKline
SMILES string
NC1=Nc2c(ncn2COCCO)C(=O)N1
InChI
1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15)
InChI key
MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... HV1S(3365) , NP(4860)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- to serve as a positive control to compare the antiviral activities of mushroom extracts in cytotoxic assays using Vero cells[2]
- in infection studies to test its effect on voltage-gated sodium channels (VGSC) using human dorsal root ganglion-derived neuronal (HD10.6) cells[3]
- to test its effect on the interferon-stimulated gene (ISG) expression induction (Mx1 and ISG15) in human foreskin fibroblast cells[4]
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
문서
당사는 다양한 항생제, 항바이러스제, 항진균제와 더불어 면역체계 신호전달 표적 식별 및 검증을 위한 작용제, 길항제, 조절제 및 기타 생체 활성 저분자를 제공합니다.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
관련 콘텐츠
ADME/Tox를 위한 생체 활성 저분자