About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H68O2
CAS Number:
Molecular Weight:
508.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.