A4355
Monoclonal Anti-ASPP1 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone LXO54.2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-Apoptosis-stimulating protein of p53, 1, Anti-PPP1R13B, Anti-protein phosphatase 1 regulatory subunit 13B
크기 선택
About This Item
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
LXO54.2, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~175 kDa
종 반응성
mouse, human
농도
~2 mg/mL
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of human osteogenic sarcoma, U-2-OS
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PPP1R13B(23368)
mouse ... Ppp1r13b(21981)
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터