주요 문서
A3846
Sigma-Aldrich
AL-8810
≥98% (HPLC), solid
동의어(들):
(5Z, 13E)-(9S,11S,15R)-9,15,Dihydroxy-11-fluoro-15-(2-indanyl)-16,17,18,19,20,pentanor-5,13-prostadienoic acid, [1R-[1α(Z),2β(1E,3S*),3β,5α]]-7-[3-Fluoro-5-hydroxy-2-[3-hydroxy-4-[2-(2,3-dihydro-1H-indenyl)]-1-butenyl]cyclolpentyl]-5-heptenoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩866,303
₩866,303
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩866,303
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H31FO4
CAS Number:
Molecular Weight:
402.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩866,303
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
색상
white to off-white
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL
ethanol: soluble
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1C[C@H](F)[C@H](\C=C\[C@H](O)C2Cc3ccccc3C2)[C@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C24H31FO4/c25-21-15-23(27)20(9-3-1-2-4-10-24(28)29)19(21)11-12-22(26)18-13-16-7-5-6-8-17(16)14-18/h1,3,5-8,11-12,18-23,26-27H,2,4,9-10,13-15H2,(H,28,29)/b3-1-,12-11+/t19-,20-,21+,22+,23+/m1/s1
InChI key
WTYSXBKKVNOOIX-JTGCGUAKSA-N
유전자 정보
human ... PTGFR(5737)
생화학적/생리학적 작용
AL-8810 is a novel prostaglandin F analog; selective FP prostanoid receptor antagonist.
법적 정보
Sold under license from Alcon.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Dedmer Schaafsma et al.
Respiratory research, 6, 85-85 (2005-07-29)
In addition to their proliferative and differentiating effects, several growth factors are capable of inducing a sustained airway smooth muscle (ASM) contraction. These contractile effects were previously found to be dependent on Rho-kinase and have also been associated with the
Evanthia Nikolopoulou et al.
Journal of lipid research, 55(12), 2479-2490 (2014-10-18)
Arachidonic acid (AA) is a major PUFA that has been implicated in the regulation of adipogenesis. We examined the effect of a short exposure to AA at different stages of 3T3-L1 adipocyte differentiation. AA caused the upregulation of fatty acid