주요 문서
A3628
Sigma-Aldrich
Ala-Thr
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H14N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
190.20
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](NC(C(C)N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4/c1-3(8)6(11)9-5(4(2)10)7(12)13/h3-5,10H,8H2,1-2H3,(H,9,11)(H,12,13)
InChI key
BUQICHWNXBIBOG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tomoko Abe et al.
The Journal of general and applied microbiology, 65(1), 1-10 (2018-06-15)
The adenylation domain of nonribosomal peptide synthetase (NRPS) is responsible for its selective substrate recognition and activation of the substrate (yielding an acyl-O-AMP intermediate) on ATP consumption. DhbF is an NRPS involved in bacillibactin synthesis and consists of multiple domains