주요 문서
A3355
Sigma-Aldrich
ATC0175
≥98% (HPLC), solid
동의어(들):
N-(cis-4-{[4-(Dimethylamino)quinazolin-2-yl]amino}cyclohexyl)-3,4-difluorobenzamide HCl
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩646,555
₩646,555
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩646,555
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H26ClF2N5O
CAS Number:
Molecular Weight:
461.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩646,555
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
solubility
DMSO: soluble 5 mg/mL
H2O: insoluble
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CN(C)c1nc(N[C@@H]2CC[C@@H](CC2)NC(=O)c3ccc(F)c(F)c3)nc4ccccc14
InChI
1S/C23H25F2N5O.ClH/c1-30(2)21-17-5-3-4-6-20(17)28-23(29-21)27-16-10-8-15(9-11-16)26-22(31)14-7-12-18(24)19(25)13-14;/h3-7,12-13,15-16H,8-11H2,1-2H3,(H,26,31)(H,27,28,29);1H/t15-,16+;
InChI key
HUUPKFUYSQNNLO-FAESNJTISA-N
생화학적/생리학적 작용
ATC0175 is a non-peptide, orally active melanin-concentrating hormone receptor 1 (MCHR1) antagonist.
Non-peptide, orally active melanin-concentrating hormone receptor 1 (MCHR1) antagonist.
특징 및 장점
This compound is featured on the Melanin-Concentrating Hormone Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Shigeyuki Chaki et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 313(2), 831-839 (2005-01-29)
Melanin-concentrating hormone (MCH) is a cyclic peptide produced in the lateral hypothalamus. It has been implicated in a number of physiological processes including feeding behavior, energy balance, and the regulation of emotional states. Here, we report in vitro and in