크기 선택
₩116,218
크기 선택
About This Item
₩116,218
추천 제품
제품명
Arg-Arg β-naphthylamide trihydrochloride,
분석
≥99% (HPLC)
양식
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C22H33N9O2.3ClH/c23-17(7-3-11-28-21(24)25)19(32)31-18(8-4-12-29-22(26)27)20(33)30-16-10-9-14-5-1-2-6-15(14)13-16;;;/h1-2,5-6,9-10,13,17-18H,3-4,7-8,11-12,23H2,(H,30,33)(H,31,32)(H4,24,25,28)(H4,26,27,29);3*1H/t17-,18-;;;/m0.../s1
InChI key
RNVXXFQJTJQVER-NCXIRTITSA-N