주요 문서
A2960
Sigma-Aldrich
D-Ala-β-(2-naphthyl)-D-Ala-Trp-D-Phe-Lys amide
≥97% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H50N8O5
Molecular Weight:
746.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥97% (HPLC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@@H](N)C(=O)N[C@H](Cc1ccc2ccccc2c1)C(=O)N[C@@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)C(=O)N[C@H](Cc5ccccc5)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(N)=O
생화학적/생리학적 작용
Growth hormone-releasing peptide studied in rats
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
H Sawada et al.
Regulatory peptides, 53(3), 195-201 (1994-10-21)
The effect of a newly developed growth hormone (GH)-releasing hexapeptide (KP-102) on GH secretion was studied in urethan-anesthetized adult male rats. Although KP-102 alone exerted a small influence on GH secretion, it produced a large plasma GH response in the