A2951
Monoclonal Anti-Alkaline Phosphatase, Human Placental antibody produced in mouse
clone 8B6, ascites fluid
동의어(들):
Monoclonal Anti-Alkaline Phosphatase, Human Placental, Anti-Phosphatase, Alkaline, Human Placental, PLAP
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
8B6, monoclonal
포함
15 mM sodium azide
종 반응성
human
기술
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:4,000 using human placenta
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable using whole cells
radioimmunoassay: suitable using radio-immunolocalization of xenografts of human cell lines expressing PLAP in nude mice2
western blot: suitable
동형
IgG2a
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ALPP(250)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
면역원
애플리케이션
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- radio-immunolocalization
- western blot
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
생화학적/생리학적 작용
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)