주요 문서
A2349
Sigma-Aldrich
Adenosine-3′,5′-cyclic monophosphorothioate acetoxymethyl ester, Sp-isomer
>97% (HPLC), solid
동의어(들):
Sp-cAMPS-AM
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H16N5O7SP
Molecular Weight:
417.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
>97% (HPLC)
형태
solid
포장
vial of 1.0 μmol
저장 온도
−20°C
생화학적/생리학적 작용
Highly membrane-permeable precursor of the phosphodiesterase-resistant protein kinase A activator sp-cAMPS (Prod. No. A-166).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
시험 성적서(COA)
샘플 COA가 필요하신가요?
이는 샘플 분석 증명서(COA)이며 이 특정 제품의 최근 제조된 로트를 대표하지 않습니다.