주요 문서
A2150
Sigma-Aldrich
DL-Aspartic acid hemimagnesium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C4H6NO4 · 1/2Mg
CAS Number:
Molecular Weight:
144.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
SMILES string
[Mg++].NC(CC(O)=O)C([O-])=O.NC(CC(O)=O)C([O-])=O
생화학적/생리학적 작용
Principal neurotransmitter for fast synaptic excitation.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)