주요 문서
A1685
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-butanol
≥99%
동의어(들):
tert-Amyl alcohol, tert-Pentyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2C(CH3)2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
88.15
Beilstein:
1361351
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor density
3 (vs air)
분석
≥99%
autoignition temp.
819 °F
expl. lim.
9 %
refractive index
n20/D 1.405 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
density
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
InChI key
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
68.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
20.5 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)