A1486
Anti-ATP6AP1 (451-465) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, PBS solution
동의어(들):
Anti-16A, Anti-ATP6IP1, Anti-ATP6S1, Anti-Ac45, Anti-CF2, Anti-VATPS1, Anti-Vacuolar ATP synthase subunit S1 precursor, Anti-XAP3
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
PBS solution
분자량
antigen ~52 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1:500-1:2,000
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ATP6AP1(537)
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터