A143
(S)-(−)-Atenolol
powder
동의어(들):
(−)-4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzeneacetamide
크기 선택
About This Item
추천 제품
양식
powder
Quality Level
광학 활성
[α]23/D −10.5°, c = 0.5 in H2O(lit.)
색상
white to beige
mp
148-152 °C (lit.)
solubility
0.1 M HCl: soluble
SMILES string
CC(C)NC[C@H](O)COc1ccc(CC(N)=O)cc1
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)/t12-/m0/s1
InChI key
METKIMKYRPQLGS-LBPRGKRZSA-N
유전자 정보
human ... ADRB1(153)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Chromatograms
application for HPLC활성 필터