주요 문서
A0987
Sigma-Aldrich
n-Amyl 2-[3,5-dihydroxy-2-(1-nonanoyl)phenyl]acetate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
Cytosporone A n-amyl ester, compound 10i
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩174,885
25 MG
₩705,222
₩174,885
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩174,885
25 MG
₩705,222
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H34O5
CAS Number:
Molecular Weight:
378.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩174,885
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white
solubility
DMSO: >65 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCC(=O)c1c(O)cc(O)cc1CC(=O)OCCCCC
InChI
1S/C22H34O5/c1-3-5-7-8-9-10-12-19(24)22-17(14-18(23)16-20(22)25)15-21(26)27-13-11-6-4-2/h14,16,23,25H,3-13,15H2,1-2H3
InChI key
FCKDHZVFIMRCNM-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
n-Amyl 2-[3,5-dihydroxy-2-(1-nonanoyl)phenyl]acetate is a Nur77 agonist.
n-Amyl 2-[3,5-dihydroxy-2-(1-nonanoyl)phenyl]acetate is a Nur77 agonist. Nur77 is a steroid orphan receptor that plays a critical role in regulating proliferation, differentiation and apoptosis. n-Amyl 2-[3,5-dihydroxy-2-(1-nonanoyl)phenyl]acetate, a cytosporone B analog, is a stronger activator of Nur77 than it parent compound. n-Amyl 2-[3,5-dihydroxy-2-(1-nonanoyl)phenyl]acetate treatment causes Nur77 migration to mitochondria, which results in mitochondrial Cyt c release into the cytoplasm and mitochondrial AIF redistribution in both the cytoplasm and nucleus.
특징 및 장점
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.