생물학적 소스
yeast
Quality Level
분석
≥93%
형태
powder
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C16H25N5O15P2.2Na/c17-13-7-14(19-3-18-13)21(4-20-7)15-11(26)9(24)6(33-15)2-32-37(28,29)36-38(30,31)35-16-12(27)10(25)8(23)5(1-22)34-16;;/h3-6,8-12,15-16,22-27H,1-2H2,(H,28,29)(H,30,31)(H2,17,18,19);;/q;2*+1/p-2/t5-,6-,8-,9-,10+,11-,12-,15-,16?;;/m1../s1
InChI key
GZBIVALVIPYODS-UQGWVDHFSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.