주요 문서
A0590
Millipore
Amies transport medium with charcoal
suitable for microbiology
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
최종 pH
7.2±0.2 (25 °C)
응용 분야
microbiology
애플리케이션
Used for transportation and preservation of microbiological specimens.
성분
Components (g/L)
Sodium chloride 3.00
Potassium chloride 0.20
Calcium chloride 0.10
Magnesium chloride 0.10
Monopotassium phosphate 0.20
Disodium phosphate 1.15
Sodium thioglycollate 1.00
Charcoal 10.00
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)