B5525
Bromophenol Blue sodium salt
동의어(들):
3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromophenolsulfophthalein sodium salt
크기 선택
₩64,656
출고 가능일2025년 3월 31일세부사항
크기 선택
About This Item
₩64,656
출고 가능일2025년 3월 31일세부사항
추천 제품
양식
powder
기술
electrophoresis: suitable
solubility
water: soluble
적합성
suitable for nucleic acid electrophoresis
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(6-13(21)18(12)24)17(10-7-14(22)19(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28;/h1-8,24H,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
InChI key
TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
재구성
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)