Stability information for the reconstituted solution of Product 94417 is unavailable.
94417
(+)-Magnesium L-ascorbate
≥90% (T)
동의어(들):
L(+)-Ascorbic acid magnesium salt, Vitamin C magnesium salt
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
≥90% (T)
양식
powder
색상
white to faintly beige
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H]1OC(=O)C(O)=C1O[Mg]OC2=C(O)C(=O)O[C@H]2[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H8O6.Mg/c2*7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2*2,5,7-10H,1H2;/q;;+2/p-2/t2*2-,5+;/m11./s1
InChI key
AIOKQVJVNPDJKA-GVKKNTFRSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객