주요 문서
94152
Sigma-Aldrich
4-Amino-N-(2-azidoethyl)-1,8-naphthalimide
for click labeling
동의어(들):
4-Amino-9-(2-azidoethyl)-1,8-naphthalimide, 4-Aminonaphthalimide-X-N3, 6-Amino-2-(2-azidoethyl)-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione, ANA-Azide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H11N5O2
CAS Number:
Molecular Weight:
281.27
Beilstein:
19893166
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
양식
solid
solubility
methanol: 0.5 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
형광
λex 440 nm; λem 540 nm±10 nm in methanol
적합성
conforms to structure for Infrared spectrum
저장 온도
−20°C
SMILES string
Nc1ccc2C(=O)N(CCN=[N+]=[N-])C(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C14H11N5O2/c15-11-5-4-10-12-8(11)2-1-3-9(12)13(20)19(14(10)21)7-6-17-18-16/h1-5H,6-7,15H2
InChI key
AJSSCUILIXXVCD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)