주요 문서
93389
Sigma-Aldrich
Trizma® Buffer substance
pH 8.3
동의어(들):
Tris Buffer substance, Tris(hydroxymethyl)aminomethane Buffer substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161700
PubChem Substance ID:
형태
powder or crystals
분자량
average mol wt 135.4
pH
8.0±0.1 (37 °C, 0.05 M)
8.3±0.1 (25 °C, 0.05 M)
8.9±0.1 (5 °C, 0.05 M)
solubility
H2O: 0.67 g/mL, clear, colorless
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable