주요 문서
91783
Sigma-Aldrich
Azo-Galactomannan from carob
galactomannanase substrate, powder
동의어(들):
Galactomannan polysaccharide from carob seeds dyed with Remazolbrilliant Blue
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352204
NACRES:
NA.32
제품명
Azo-Galactomannan from carob, galactomannanase substrate
Quality Level
양식
powder
애플리케이션
suitable as substrate for galactomannanase
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)