주요 문서
916
Sigma-Aldrich
α-Naphthyl Acetate Solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116124
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
solution
Quality Level
유통기한
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
농도
12.5 mg/mL
응용 분야
hematology
histology
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c1-9(13)14-12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-8H,1H3
InChI key
VGKONPUVOVVNSU-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reagent used in the 91A procedure for the demonstration of non-specific esterase activity in leukocytes.
성분
12.5 mg/mL, in methanol solution with stabilizers
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
98.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
36.7 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)