91255
Myricitrin
≥99.0% (HPLC)
동의어(들):
3,3′,4′,5,5′,7-Hexahydroxyflavone 3-O-rhamnoside, Myricetin 3-O-α-L-rhamnopyranoside, Myricetin 3-O-rhamnoside, Myricitroside
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
≥99.0% (HPLC)
양식
powder
기술
HPLC: suitable
색상
light yellow
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4cc(O)c(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O12/c1-6-14(26)17(29)18(30)21(31-6)33-20-16(28)13-9(23)4-8(22)5-12(13)32-19(20)7-2-10(24)15(27)11(25)3-7/h2-6,14,17-18,21-27,29-30H,1H3/t6-,14-,17+,18+,21-/m0/s1
InChI key
DCYOADKBABEMIQ-OWMUPTOHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
포장
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable